4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450110-1G OR450110-250MG
APOSOR450110-1GEA 512 EUR
APOSOR450110-1G APOSOR450110-250MG
4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Formule: C₅H₃N₇
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18804243
CAS nummer: 61033-27-0