8-Bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450114-1G OR450114-250MG
APOSOR450114-1GEA 431 EUR
APOSOR450114-1G APOSOR450114-250MG
8-Bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
8-Bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
Formule: C₁₅H₇BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07637587
CAS nummer: 65618-05-5