5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450116-1G OR450116-250MG
APOSOR450116-1GEA 2010 EUR
APOSOR450116-1G APOSOR450116-250MG
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Formule: C₅H₃ClN₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27996718
CAS nummer: 42399-82-6