3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-{[3-(Chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}morpholine
OR45060-1G OR45060-250MG
APOSOR45060-1GEA 261 EUR
APOSOR45060-1G APOSOR45060-250MG
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
Formule: C₉H₁₃ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11841078
CAS nummer: 953408-97-4