4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45070-1G OR45070-500MG
APOSOR45070-1GEA 238 EUR
APOSOR45070-1G APOSOR45070-500MG
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde 90%
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde
Formule: C₁₈H₂₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11841070
CAS nummer: 1080028-74-5