3-Bromo-6-nitroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Bromo-6-nitro-1-azanaphthalene
OR45087-1G OR45087-250MG
APOSOR45087-1GEA 579 EUR
APOSOR45087-1G APOSOR45087-250MG
3-Bromo-6-nitroquinoline
3-Bromo-6-nitroquinoline
Formule: C₉H₅BrN₂O₂
MW: 253.052 g/mol
Smeltpunt: 165…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12024480
CAS nummer: 7101-95-3