3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45089-10G OR45089-1G OR45089-5G
APOSOR45089-10GEA 528 EUR
APOSOR45089-10G APOSOR45089-1G APOSOR45089-5G
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
Formule: C₉H₅IN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22683211
CAS nummer: 1092114-59-4