1-Benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR451024-1G OR451024-250MG
APOSOR451024-1GEA 732 EUR
APOSOR451024-1G APOSOR451024-250MG
1-Benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride 95%
1-Benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16293358
CAS nummer: 1307683-81-3