1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR451073-1G OR451073-250MG
APOSOR451073-1GEA 547 EUR
APOSOR451073-1G APOSOR451073-250MG
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine 95%
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine
Formule: C₁₁H₁₄BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11642693
CAS nummer: 915690-61-8