1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR451075-5G OR451075-1G
APOSOR451075-5GEA 3500 EUR
APOSOR451075-5G APOSOR451075-1G
1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride 98%
1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride
Formule: C₉H₁₈N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09759200
CAS nummer: 1048921-27-2