4-Cyclopropyl-benzenemethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451111-5G OR451111-1G OR451111-250MG
APOSOR451111-5GEA 872 EUR
APOSOR451111-5G APOSOR451111-1G APOSOR451111-250MG
4-Cyclopropyl-benzenemethanol 97%
4-Cyclopropyl-benzenemethanol
Formule: C₁₀H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06802675
CAS nummer: 454678-87-6