N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR451115-250MG OR451115-1G OR451115-5G
APOSOR451115-250MGEA 184 EUR
APOSOR451115-250MG APOSOR451115-1G APOSOR451115-5G
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine 95%
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine
Formule: C₁₀H₁₂ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07408125
CAS nummer: 19271-24-0