1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR451122-1G OR451122-5G
APOSOR451122-1GEA 242 EUR
APOSOR451122-1G APOSOR451122-5G
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20485946
CAS nummer: 220145-21-1