3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451125-1G OR451125-250MG
APOSOR451125-1GEA 607 EUR
APOSOR451125-1G APOSOR451125-250MG
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₁₁IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20257322
CAS nummer: 98431-45-9