2-Iodo-6-nitrophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45114-1G OR45114-250MG OR45114-5G
APOSOR45114-1GEA 187 EUR
APOSOR45114-1G APOSOR45114-250MG APOSOR45114-5G
2-Iodo-6-nitrophenol 97%
2-Iodo-6-nitrophenol
Formule: C₆H₄INO₃
Smeltpunt: 109…111 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00859244
CAS nummer: 13073-26-2