1,4-Dihydro-3(2H)-isoquinolinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR451142-1G OR451142-250MG OR451142-5G
APOSOR451142-1GEA 474 EUR
APOSOR451142-1G APOSOR451142-250MG APOSOR451142-5G
1,4-Dihydro-3(2H)-isoquinolinone
1,4-Dihydro-3(2H)-isoquinolinone
Formule: C₉H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03460354
CAS nummer: 24331-94-0