1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451157-1G OR451157-250MG
APOSOR451157-1GEA 220 EUR
APOSOR451157-1G APOSOR451157-250MG
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
Formule: C₁₀H₁₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20260014
CAS nummer: 1256546-72-1