1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451159-1G OR451159-250MG OR451159-5G OR451159-10G
APOSOR451159-1GEA 42.4 EUR
APOSOR451159-1G APOSOR451159-250MG APOSOR451159-5G APOSOR451159-10G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-methanol
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-methanol
Formule: C₉H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779441
CAS nummer: 17159-82-9