1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451160-1G OR451160-5G OR451160-10G
APOSOR451160-1GEA 24.9 EUR
APOSOR451160-1G APOSOR451160-5G APOSOR451160-10G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847571
CAS nummer: 66500-55-8