3-Iodo-2-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45118-1G OR45118-250MG OR45118-5G
APOSOR45118-1GEA 187 EUR
APOSOR45118-1G APOSOR45118-250MG APOSOR45118-5G
3-Iodo-2-nitroanisole
3-Iodo-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆INO₃
Smeltpunt: 81…83 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18397933
CAS nummer: 725266-66-0