4-Bromo-2-iodoanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45119-1G OR45119-250MG OR45119-5G
APOSOR45119-1GEA 29.2 EUR
APOSOR45119-1G APOSOR45119-250MG APOSOR45119-5G
4-Bromo-2-iodoanisole
4-Bromo-2-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Smeltpunt: 64…68 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13186707
CAS nummer: 98273-59-7