1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR451198-5G OR451198-10G OR451198-1G
APOSOR451198-5GEA 732 EUR
APOSOR451198-5G APOSOR451198-10G APOSOR451198-1G
1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride 98%
1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₂₀N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09064935
CAS nummer: 952201-42-2