3-Bromo-2-iodoanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2-iodo-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-iodophenyl methyl ether
OR45121-1G OR45121-5G OR45121-25G
APOSOR45121-1GEA 33.7 EUR
APOSOR45121-1G APOSOR45121-5G APOSOR45121-25G
3-Bromo-2-iodoanisole
3-Bromo-2-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
MW: 312.93 g/mol
Smeltpunt: 61.5…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18089327
CAS nummer: 450412-22-3