Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR451223-1G OR451223-250MG OR451223-5G
APOSOR451223-1GEA 83.3 EUR
APOSOR451223-1G APOSOR451223-250MG APOSOR451223-5G
Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₆O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115573
CAS nummer: 856414-68-1