2-Bromo-6-iodoanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-iodo-2-methoxybenzene, 2-Bromo-6-iodophenyl methyl ether
OR45123-1G OR45123-250MG
APOSOR45123-1GEA 141 EUR
APOSOR45123-1G APOSOR45123-250MG
2-Bromo-6-iodoanisole
2-Bromo-6-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
MW: 312.93 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18391617
CAS nummer: 860584-68-5