4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45126-100MG OR45126-1G OR45126-250MG
APOSOR45126-100MGEA 62.9 EUR
APOSOR45126-100MG APOSOR45126-1G APOSOR45126-250MG
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18257114
CAS nummer: 1256794-28-1