2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45128-1G OR45128-250MG OR45128-5G
APOSOR45128-1GEA 228 EUR
APOSOR45128-1G APOSOR45128-250MG APOSOR45128-5G
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Formule: C₇H₆BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27664804
CAS nummer: 1820641-98-2