α-Furfuryl octanoate 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451301-100G OR451301-25G OR451301-500G
APOSOR451301-100GEA 631 EUR
APOSOR451301-100G APOSOR451301-25G APOSOR451301-500G
α-Furfuryl octanoate 98+%
α-Furfuryl octanoate
Formule: C₁₃H₂₀O₃
MW: 224.296 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209510
CAS nummer: 39252-03-4