2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45135-1G OR45135-250MG OR45135-5G OR45135-25G
APOSOR45135-1GEA 234 EUR
APOSOR45135-1G APOSOR45135-250MG APOSOR45135-5G APOSOR45135-25G
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
Formule: C₈H₈BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27937157
CAS nummer: 1820675-25-9