3-Iodophenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(3-iodophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-iodophenyl)ethan-1-one
OR45138-1G OR45138-250MG
APOSOR45138-1GEA 512 EUR
APOSOR45138-1G APOSOR45138-250MG
3-Iodophenacyl bromide
3-Iodophenacyl bromide
Formule: C₈H₆BrIO
Smeltpunt: 62…65 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06666937
CAS nummer: 61858-38-6
UN: 3261
ADR: 8,III