Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45140-250MG OR45140-1G OR45140-5G
APOSOR45140-250MGEA 74.9 EUR
APOSOR45140-250MG APOSOR45140-1G APOSOR45140-5G
Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Sodium oxazole-2-carboxylate
Formule: C₄H₂NO₃·Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17926331
CAS nummer: 1255098-88-4