2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR451401-1G OR451401-5G
APOSOR451401-1GEA 103 EUR
APOSOR451401-1G APOSOR451401-5G
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Formule: C₉H₁₀ClN₃·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419439
CAS nummer: 91003-86-0
UN: 3259
ADR: 8,III