1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451402-1G OR451402-5G
APOSOR451402-1GEA 132 EUR
APOSOR451402-1G APOSOR451402-5G
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Formule: C₃H₅N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367630
CAS nummer: 34045-29-9