4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451403-1G OR451403-5G
APOSOR451403-1GEA 380 EUR
APOSOR451403-1G APOSOR451403-5G
4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₄H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03423393
CAS nummer: 861001-09-4