4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451408-1G OR451408-5G
APOSOR451408-1GEA 33.7 EUR
APOSOR451408-1G APOSOR451408-5G
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12548010
CAS nummer: 1248516-15-5