4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451410-1G OR451410-5G
APOSOR451410-1GEA 58.4 EUR
APOSOR451410-1G APOSOR451410-5G
4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₄H₄ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00195034
CAS nummer: 512810-26-3