Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451412-1G OR451412-5G
APOSOR451412-1GEA 191 EUR
APOSOR451412-1G APOSOR451412-5G
Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03423395
CAS nummer: 1003293-40-0