(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one, (Z)-3-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethylacrylamide
OR451413-1G OR451413-5G
APOSOR451413-1GEA 35.1 EUR
APOSOR451413-1G APOSOR451413-5G
(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172116
CAS nummer: 28587-05-5