2,4-Dimethylpiperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451416-1G OR451416-5G
APOSOR451416-1GEA 351 EUR
APOSOR451416-1G APOSOR451416-5G
2,4-Dimethylpiperidine
2,4-Dimethylpiperidine
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113.201 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129009
CAS nummer: 6287-19-0