4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451423-1G OR451423-5G
APOSOR451423-1GEA 76 EUR
APOSOR451423-1G APOSOR451423-5G
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₅BrOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01118659
CAS nummer: 29421-75-8