4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451429-1G OR451429-5G
APOSOR451429-1GEA 380 EUR
APOSOR451429-1G APOSOR451429-5G
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formule: C₄H₇N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD25368943
CAS nummer: 1431963-06-2