4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR451431-1G OR451431-25G OR451431-5G
APOSOR451431-1GEA 269 EUR
APOSOR451431-1G APOSOR451431-25G APOSOR451431-5G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₄H₆IN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00847646
CAS nummer: 150187-16-9