4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451440-10G OR451440-1G OR451440-5G
APOSOR451440-10GEA 180 EUR
APOSOR451440-10G APOSOR451440-1G APOSOR451440-5G
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Formule: C₃H₄BrN₃·BrH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08456823
CAS nummer: 16461-99-7