4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451441-1G OR451441-5G
APOSOR451441-1GEA 64.3 EUR
APOSOR451441-1G APOSOR451441-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formule: C₄H₆ClN₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15142897
CAS nummer: 1197235-09-8