1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451450-1G OR451450-5G
APOSOR451450-1GEA 70.1 EUR
APOSOR451450-1G APOSOR451450-5G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Formule: C₆H₆N₄·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25371291
CAS nummer: 1431970-26-1