Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451452-1G OR451452-5G
APOSOR451452-1GEA 198 EUR
APOSOR451452-1G APOSOR451452-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formule: C₆H₆N₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01693048
CAS nummer: 1194-63-4