3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451453-1G OR451453-5G
APOSOR451453-1GEA 78.9 EUR
APOSOR451453-1G APOSOR451453-5G
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂BrClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30079725
CAS nummer: 27258-12-4