4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451455-1G OR451455-25G OR451455-5G
APOSOR451455-1GEA 139 EUR
APOSOR451455-1G APOSOR451455-25G APOSOR451455-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463989
CAS nummer: 84547-83-1