2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451457-1G OR451457-5G
APOSOR451457-1GEA 176 EUR
APOSOR451457-1G APOSOR451457-5G
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
Formule: C₈H₁₁NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21602524
CAS nummer: 79509-90-3