Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45147-1G OR45147-250MG
APOSOR45147-1GEA 271 EUR
APOSOR45147-1G APOSOR45147-250MG
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formule: C₈H₄N₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08848199
CAS nummer: 2602-85-9